  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Iodide Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Iodide 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   IODIDE, ION CHROMATOGRAPHY STANDARD 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Iodide standard solution, 1,000 mg/l I- in water ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   IODIDE - I- 10,000µG/ML 1 * 500 ml
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   Kalibráló oldat Nal 1 * 475 ml
UOM:  1 * 475 ml
1 - 5  of 5