  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Iodate Standards
2  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Iodate 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Iodate standard solution, 1,000 mg/l IO3- in water ion kromatográfiás sztenderd