  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Glycolate Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Glyconate 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Glycolate standard solution, 1,000 mg/l C2H3O3- in water ion kromatográfiás sztenderd