  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Formate Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Formiate 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   FORMATE, ION CHROMATOGRAPHY STANDARD 1 * 500 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Formate standard solution, 1,000 mg/l HCO2- in water ion kromatográfiás sztenderd