  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Chlorate Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Chlorate 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Chlorate standard solution, 1,000 mg/l ClO3- in water ion kromatográfiás sztenderd
Katalógus szám: (PROOVHG-ICLO3-500)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   This solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard, for ion chromatography (IC) or techniques using other mo...
UOM:  1 * 1 DB