  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Fluoride Standards
10  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Fluoride 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (F in H2O)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   FLUORIDE, ION CHROMATOGRAPHY STANDAR 1 * 100 ml
Gyártó:  Hach
Leírás:   Fluoride standard solution, 1.2 mg/l F- in water
Gyártó:  Hach
Leírás:   Fluoride standard solution, 1 mg/l F- in water
Katalógus szám: (HACH2797149)
Gyártó:  Hach
Leírás:   For accuracy checks in fluoride determinations.
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Fluorid 1.000 mg/l vízben ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   Fluoride standards are pre-made with total ionic strength adjustor buffer (TISAB) and requiring the TISAB be added only to your samples.
1 - 8  of 10
  1  2  Következő