  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Chloride Standards
8  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (Cl in H₂O)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Chloride 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   (Cl in H₂O)
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   CHLORIDE, ION CHROM STD SLN, SPECPUR 1 * 500 ml
Katalógus szám: (HACH18349)
Gyártó:  Hach
Leírás:   For accuracy checks in chloride determinations. Also suitable for standardizing conductivity apparatus.
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Klorid 1.000 mg/l vízben ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard, for ion chromatography (IC) or techniques using other mod...
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   Kálium klorid 0,1 mol/l (0,1 N) vizes oldat
1 - 8  of 8