  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Bromate Standards
3  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Bromate 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Bromate standard solution, 1,000 mg/l BrO3- in water ion kromatográfiás sztenderd
Katalógus szám: (PROOVHG-IBRO3-500)
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
UOM:  1 * 1 DB