  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Bromide Standards
6  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Bromide 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Br in H₂O
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   BROMIDE, ION CHROMATOGRAPHY STANDARD 1 * 500 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Bromid 1.000 mg/l vízben ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   BROMIDE STANDARD 0.1M NABR 1 * 475 ml
UOM:  1 * 475 ml
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6