  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Acetate Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acetate 1000 mg/l in water ion kromatográfiás sztenderd
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   ACETATE, ION CHROMATOGRAPHY STANDARD 1 * 100 ml
Gyártó:  ACSD
Leírás:   Acetate standard solution, 1,000 mg/l AcO- in water ion kromatográfiás sztenderd
Gyártó:  LGC Standards PROMOCHEM
Leírás:   This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
1 - 4  of 4