Szeretne újra bejelentkezni?
2-Pyridinesulphonic acid ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO455760010 ACRO455760050
2-Pyridinesulphonic acid ≥97%
Formula: C₅H₅NO₃S
Melting Pt: 244…249 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00234080
CAS Number: 15103-48-7
EINECS: 000-000-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to tan Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245°C to 252°C
HPLC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség