Szeretne újra bejelentkezni?
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥95%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO445600050 ACRO445600010
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥95%
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD02093051
CAS Number: 248270-25-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Off-white to beige Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség