Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥95%

Gyártó: Acros Organics
Figyelem

ACRO445440050 ACRO445440250
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥95%


Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD02093074
CAS Number: 374538-01-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

RENDELÉS

KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség