Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥95%

Gyártó: Acros Organics
Figyelem

ACRO444030010 ACRO444030100
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥95%


Formula: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD01114648
CAS Number: 301699-39-8
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %

 

RENDELÉS

KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség