Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥95%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO442280010 ACRO442280050
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥95%
Formula: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03
Flash Pt: 51 °C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00142822
CAS Number: 102429-07-2
EINECS: 000-000-0
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30°C to 35°C
GC ≥94.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség