Szeretne újra bejelentkezni?
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO441980050 ACRO441980250
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 168,15
Melting Pt: 94…96 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00065172
CAS Number: 37699-43-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség