Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥98%

Gyártó: Acros Organics
Veszély

ACRO432010100
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥98%


Formula: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21
Boiling Pt: 60 °C (13 mmHg)
Density: 1,021 g/cm³
Flash Pt: –18 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00009848
CAS Number: 40015-15-4
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

RENDELÉS

KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség