Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO430430050 ACRO430430010
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Formula: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95
Melting Pt: 158,4…160.8 °C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD08056362
CAS Number: 871332-97-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157°C to 162°C
HPLC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség