Szeretne újra bejelentkezni?
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO430410010
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Formula: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92
Melting Pt: 60,9…62.4 °C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD07784336
CAS Number: 157834-21-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60°C to 64°C
HPLC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség