Szeretne újra bejelentkezni?
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO425710050 ACRO425710010
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride ≥97%
Formula: C₉H₁₂ClNO₂
MW: 201,65
Melting Pt: 190…193 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00193078
CAS Number: 3883-94-1
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195°C to 200°C
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség