Szeretne újra bejelentkezni?
3-Methylsalicylaldehyde ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO398540050EA 35800 HUF InStock
ACRO398540050 ACRO398540010
3-Methylsalicylaldehyde ≥98%
3-Methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Boiling Pt: 203°C - 205°C (730mmHg)
Density: 1,134
Flash Pt: 87°C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00040798
CAS Number: 824-42-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség