Szeretne újra bejelentkezni?
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine ≥99%
Gyártó: Acros Organics
Veszély
ACRO395840010 ACRO395840050
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine ≥99%
Formula: C₉H₁₃N
Boiling Pt: 74…76 °C (11 mmHg)
Density: 0,924 g/cm³
Flash Pt: 61 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00067113
CAS Number: 19131-99-8
EINECS: 000-000-0
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség