Szeretne újra bejelentkezni?
Bromomethyl methyl ether ≥90%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO171650250 ACRO171650050
Bromomethyl methyl ether ≥90%
Formula: C₂H₅BrO
MW: 124,97
Boiling Pt: 87 °C (760 mmHg)
Density: 1,53
Flash Pt: 26 °C
Storage Temperature: Hűtőszekrény
MDL Number: MFCD00000171
CAS Number: 13057-17-5
EINECS: 000-000-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség