Szeretne újra bejelentkezni?
ESD safety ankle boots, lace-up, Miss L10, Vintage Lady Mid
Gyártó: Elten
Vintage Lady
Vintage and casual style, environmental friendly manufactured ESD safety ankle boot made from waxy cowhide leather, a padded tongue and a low profile dual-density TPU/PU sole Miss L10.
  • Fabric lining Bioactive
  • Replaceable insole; orthopaedic insoles possible
  • Full-length inlay sole ESD PRO grey
  • Metal-free, puncture resistant midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects. The shoe is tailored to the ergonomics of female feet.
Colour: Grey
Tanúsítványok: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Cipőméret Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
35 szürke 1 PAIR ELTN74201/35
36 szürke 1 PAIR ELTN74201/36
37 szürke 1 PAIR ELTN74201/37
38 szürke 1 PAIR ELTN74201/38
39 szürke 1 PAIR ELTN74201/39
40 szürke 1 PAIR ELTN74201/40
41 szürke 1 PAIR ELTN74201/41
42 szürke 1 PAIR ELTN74201/42
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség