Szeretne újra bejelentkezni?
Storage tubes, 2D barcoded
Gyártó: Thermo Scientific
Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
  • Grid-referenced lids enable storage tube location
  • External threads tubes aid in contamination prevention
  • Save space with dense microplate footprint
The laser-etched 2D barcode feature scan the tube into any application or database, or integrate via various data export options. Every storage tube code is scanned to guarantee readability. Each code is checked against the entire database of all 2D barcoded storage tubes to ensure zero duplicates. Every lot of storage tubes is leak tested to ensure the integrity and security of samples. All tubes are certified free of DNase, RNase and DNA.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Térfogat M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
2D barcoded tubes, with caps, racked 5 240 MATRAB-1470 Unavailable
unavailable Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség