Szeretne újra bejelentkezni?
Adatgyűjtő hőmérő ULT fagyasztókhoz, Traceable®, Excursion Trac
Gyártó: VWR Collection
VWR® Traceable®
620-2445 620-2441 620-2444 620-2440
Adatgyűjtő hőmérő ULT fagyasztókhoz, Traceable®, Excursion Trac
Adatgyűjtő hőmérő a felhasználó által beállítható intervallumokkal. Ideális megoldást nyújt a rendkívül alacsony hőmérsékletű fagyasztók megfigyelésére.
  • A kijelző egyszerre mutatja a minimum, a maximum és az aktuális hőmérsékletet (átváltható °F/°C)
  • A dinamikus memória a legutóbbi 525 000 hőmérsékletmérés, valamint 10 egyedi riasztási esemény tárolására alkalmas
  • A rögzített adatok (CSV-fájl) egy USB-memória használatával a hőmérőről egy asztali vagy Mac számítógépre vihetők át – nincs szükség további szoftverekre
  • Miután lementette az adatokat az USB-memóriára, lehetőség van az egység memóriájának törlésére.
  • A fény- és hangjelzéses Smart-Alarm riasztás még akkor is folytatódik, ha a hőmérséklet visszatér a normál tartományba
  • Állapotjelzők: lemerült elem, megtelt memória, USB-adatátvitel és aktív riasztás állapot
  • A csomagolás egy 24,5 cm-es PTFE-kábelt is tartalmaz
  • Az adatok egyszerűen visszatölthetők: a berendezés az adatok letöltése és elemzése közben is használható
Tanúsítványok: A hőmérő több ponton kalibrált (-80 °C; -40 °C; 0 °C; +100 °C), és egyedi sorozatszámmal, valamint az A2LA által akkreditált, ISO/IEC 17025 minősítéssel rendelkező kalibráló laboratórium által kiadott Traceable® kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkezik.
Szállítási információk: A berendezést állvánnyal, elemekkel, VELCRO® tépőzáras szalaggal, mágnescsíkokkal, fali tartóval és Traceable® visszavezethetőségi bizonyítvánnyal szállítjuk.
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség