  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Biztonsági sisakok
39  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/38/20236938.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  UVEX
Leírás:   A szellőző rendszerrel rendelkező védősisakok biztonságot nyújtanak az extrém alacsony hőmérséklet (−30 °C), továbbá fröccsenő olvadt fémek ellen.
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   The Style 300 is a stylish, lightweight and comfortable safety helmet design. Manufactured from UV stabilised, high density polyethylene and available...
Gyártó:  UVEX
Leírás:   This light ABS helmet offers a high level of protection and durability. It is multifunctional and combines features from industrial protection helmets...
Gyártó:  UVEX
Leírás:   Airwing B-WR safety helmet made from a polyethelyne shell.
Katalógus szám: (BOLEFUSV)
Gyártó:  Bollé Safety
Leírás:   Welding helmet and visor with integrated active welding filters to provide reliable protection. For use in ligth or darkened environments the visor en...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Style 600 offers a perfect blend of comfort, stability and balance to ensure a high degree of wearer acceptance even in the most arduous head protecti...
Gyártó:  SCOTT SAFETY
Leírás:   Tuffmaster II offers a traditional styled head protection with ease of connectivity to face and hearing protection. Features the proven head harness i...
Katalógus szám: (UVEX9762.521)
Gyártó:  UVEX
Leírás:   Polyethylene helmet shell with three variable air vents and conventional suspension harness for a comfortable fit.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 39
  1  2  3  4  5  Következő