Szeretne újra bejelentkezni?
3-Hydroxyphthalic anhydride ≥97%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO394350010EA 61100 HUF InStock
ACRO394350010 ACRO394350050
3-Hydroxyphthalic anhydride ≥97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Formula: C₈H₄O₄
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00011557
CAS Number: 37418-88-5
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to beige Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség