Szeretne újra bejelentkezni?
3-Fluorosalicylaldehyde
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
ACRO398890010EA 68200 HUF InStock
ACRO398890010
3-Fluorosalicylaldehyde
3-Fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,12
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00003319
CAS Number: 394-50-3
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikációs teszt eredményei
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67°C to 72°C
GC ≥96.0 %
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség