  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Biopsziás mintavevők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/47/18944947.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   Aesculap®, Aorta punch, Átmérő: 4 mm, Hossz: 140 mm
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   Aesculap®, Kofferdam dental punch, Ainsworth, Hossz: 160 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AESCOK741R)
Gyártó:  AESCULAP AG & CO
Leírás:   Bone punch, downwards cutting, 3,3 mm, Hossz: 140 mm
UOM:  1 * 1 DB