  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
ionisation-buffers
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   LITHIUM NITRATE, ION. BUFFER SLN, SPECPU 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   CESIUM NITRATE, ION. BUFFER SLN, SPECPUR 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml