  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ionerősség beállító pufferek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Total ionic strength adjustment buffer solution for use with selective ion electrodes.
UOM:  1 * 5 l
Gyártó:  Mettler - Toledo
Leírás:   TISAB 3 SOLUTION, 250ML 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Gyártó:  WTW
Leírás:   Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluo...
Gyártó:  REAGECON
Leírás:   TISAB III solution (Total Ionic Strength Adjustment Buffer), concentrated solution for fluoride determinations
UOM:  1 * 500 ml
1 - 4  of 4