  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
microscopy-buffers
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Ready-to-use formaldehyde-based fixation buffer for immunofluorescence staining for microscopy or flow cytometry.
UOM:  1 * 100 ml
Katalógus szám: (22016.)
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Ready-to-use permeabilisation buffer for intracellular immunofluorescence staining for microscopy or flow cytometry.
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   MALEATE, 0.2M BUFFER SOLN., PH 7.0 1 * 500 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   BORATE, 0.5M BUFFER SOLN., PH 8.5 1 * 500 ml
1 - 4  of 4