  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
loading-buffers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   RNA loading buffers (2X) are premixed loading dyes for the preparation of RNA samples for agarose or polyacrylamide electrophoresis.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   LDS Sample Loading Buffer, Reducing (4X) is used to prepare protein samples for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis using Bis-Tris and Laemm...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   LDS Sample Loading Buffer, Non-reducing (4X) is used to prepare protein samples for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis using Bis-Tris and L...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   LAEMMLI LOADING BUFFER 4X PROTEOMICS GR 1 * 25 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A DNS géltöltő puffert DNS-t tartalmazó mintákhoz szükséges adagolni annak érdekében, hogy elősegítse a minták betöltését a horizontális és vertikális...
Katalógus szám: (M260-5.0ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The NEXT GEL® Sample Loading Buffer is recommended for sample denaturation and loading with the NEXT GEL® product line.
UOM:  1 * 5 ml
Katalógus szám: (E270-5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Protein gel loading buffer, 2X is used for denaturing protein electrophoresis.
UOM:  1 * 5 ml
Katalógus szám: (N717-2X1.5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   RNA EZ-Vision® is a non mutagenic fluorescent dye for staining RNA bands resolved on denaturing agarose gels containing formaldehyde. Supplied in a 1,...
UOM:  1 * 1 db
1 - 8  of 37
  1  2  3  4  5  Következő