  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Extrakciós pufferek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   BUFFER PCP 1 * 350 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   BUFFER CP 1 * 200 ml
Katalógus szám: (M328-30ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   BUFFER MITOCHONDRIAL PROTEIN ISOLATION 1 * 30 ml
UOM:  1 * 30 ml
Katalógus szám: (CSPL-1000)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Component of the Mag-Bind® Plant DNA 96 Plus Kit
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (28-9412-79)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Mammalian Protein Extraction Buffer is a 500 ml solution designed for efficient and gentle extraction of biologically active, total soluble proteins f...
UOM:  1 * 500 ml
Katalógus szám: (28-9440-45)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Yeast Protein Extraction Buffer Kit is a mild detergent-based cell lysis method developed for total extraction of soluble proteins from yeast cells. T...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (28-9435-22)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Total protein extraction from tissues and cell lines trial kit with six different buffers for optimisation of the method for 10 ml solution of each bu...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   The I-PER Insect Cell Protein Extraction Reagent enables gentle and effective extraction of soluble protein from baculovirus-infected insect cells gro...
UOM:  1 * 250 ml
1 - 8  of 23
  1  2  3  Következő