  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Biológiai pufferek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"299"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/l)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   TRIS buffer solution pH 7.5 (1 mol/l), ultrapure
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   HEPES buffer solution pH 7.3 (1 mol/l)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Sodium acetate buffer solution pH 5.2 (3 mol/l) 3M for biotechnology, steril pH 5.2
Katalógus szám: (ROCKMB-058)
Gyártó:  Rockland Immunochemicals
Leírás:   This product is ready-to-use as a working 1X solution and requires no further dilution. This buffer consists of 10 mM Tris HCl, 100 mM NaCl, and 1.0 m...
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  Rockland Immunochemicals
Leírás:   Tris is widely used as a component of buffer solutions, such as in TAE and TBE buffer, especially for solutions of nucleic acids.
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   DILUT-IT is a ready-to-use dissolution media concentrate, which is pre-measured and only need to be diluted with purified water.
1 - 8  of 299
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő