  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Lízis pufferek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (N653-100ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Lysis buffer for cultured mammalian cells contains SDS and deoxycholate for solubilisation of proteins from cytoplasm, membranes, and nuclei. Compatib...
UOM:  1 * 100 ml
Katalógus szám: (J619-500ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Katalógus szám: (M334-100ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   CHAPS LYSIS BUFFER 1 * 100 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   TRITONR X-100 LYSIS BUFFER-2, PH 8.0 1 * 250 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   RBC LYSIS BUFFER FOR HUMAN 1 * 500 ml
Gyártó:  G-Biosciences
Leírás:   These DNase- and RNase-free buffers and reagents are designed for high quality research.
1 - 8  of 50
  1  2  3  4  5  6  7  Következő 