  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
blokkolo-pufferek
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"54"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   RapidBlock™ solution reduces blocking time to 5 minutes for Western and dot blotting procedures on PVDF and nitrocellulose membranes. This protein-fre...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A non mammalian blocking solution that will not cross-react with mammalian antibodies.
Katalógus szám: (E213-5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   An effective blocking agent used to increase the signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
UOM:  1 * 5 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Powdered blocking buffer blend supplied in five convenient premeasured packs. Each pack prepares 1 litre of 1X solution.
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  Biotium
Leírás:   Fish gelatin is commonly used in blocking solutions to minimise background noise in immunodetection procedures such as Western Blotting and immunostai...
Katalógus szám: (A7099.0125)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Blocking Buffer I is based on a low-molecular weight, highly purified casein with NaCl and Tween® and stabilised with 0,1 % ProClin® 300. It does not ...
UOM:  1 * 125 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Elektroforézis puffer
Katalógus szám: (ROCKMB-070)
Gyártó:  Rockland Immunochemicals
Leírás:   BLOCKING BUFFER FOR FLUORESCENT WB 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
1 - 8  of 54
  1  2  3  4  5  6  7  Következő