Szeretne újra bejelentkezni?
Többcsatornás elektronikus pipetták változtatható térfogattal
Gyártó: VWR Collection
Ezek a pipetták a kitűnő pontosságot, precizitást és robusztus kivitelt javított ergonomikus kialakítással kombinálják.
  • Egyszerű használat: csak két nyomógomb és 5 pipettázási üzemmód; lehetővé teszi az egyszerű, egykezes programozást és a pipettázási ciklus gyors indítását
  • CUSTOM (egyedi) üzemmód: a VWR® Protocol Builder (protokollkészítő) szoftver segítségével a felhasználók gyorsan és egyszerűen elkészíthetik saját, egyedi protokolljaikat
  • Javított ergonómia: könnyű és tökéletesen kiegyensúlyozott, a kéz ismétlődő terheléséből eredő sérülések csökkentésére gyakorlatilag nincs szükség erőkifejtésre
  • Kényelmesen illeszkedik akár a bal, akár a jobb kézbe, és lehetővé teszi a 360°-os elforgatást
  • Teljesen motorizált dugattyúmozgatás: valamennyi csatornán egyenletes és szabályos mintaadagolás
  • A hegytartókat a hegyek biztonságos illeszkedésére és az ívelt hegykidobó rúdnak köszönhetően könnyű kidobásra tervezték
  • Feltöltés közben is használható: A pipetták a teljesítmény romlása nélkül feltöltés közben is használhatók
A VWR® elektronikus pipetták minden pipettázási módban kitűnő teljesítményt nyújtanak. Gyakorlatilag nem igényelnek erőkifejtést a felszíváshoz és az adagoláshoz, és jelentősen csökkentik a rutinmunkával kapcsolatos RSI (a kéz ismétlődő terheléséből eredő sérülések) kockázatát.
Pipettázási módok: PIPET (normál üzemmód), REVERSE (fordított), REPETITIVE (ismétlődő), MIX (kevert) és CUSTOM (egyedi).
Rendelési információ: Minden pipettát lítiumion-akkumulátorral, USB-tápegységgel (5 V), hegyledobó toldattal (csak a 10 µl-es típusokhoz), megfelelőségi bizonyítvánnyal és rövid útmutatóval szállítunk. A tartozékállványokat külön értékesítjük.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
8 csatornás
Térfogat Osztás Pontosság Ismételhetőség Színkód M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±4,4 – ±1,1 % <2,2 – <0,66 % piros 1 613-5419
1 - 20 µl 0,01 µl ±8,8 – ±1,38 % <5,5 – <0,66 % Pale sárga 1 613-5420
10 - 100 µl 0,1 µl ±2,75 - ±0,88 % ≤1,54 - ≤0,28 % Light pink 1 613-5782
10 - 300 µl 0,1 µl ±3,67 – ±0,88 % <0,66 – <0,17 % zöld 1 613-5421
50 - 1200 µl 1 µl ±3,67 – ±0,88 % <0,64 – <0,17 % kék 1 613-5422
12 csatornás
Térfogat Osztás Pontosság Ismételhetőség Színkód M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
0,5 - 10 µl 0,01 µl ±4,4 – ±1,1 % <2,2 – <0,66 % piros 1 613-5423
1 - 20 µl 0,01 µl ±8,8 – ±1,38 % <5,5 – <0,66 % Pale sárga 1 613-5424
10 - 100 µl 0,1 µl ±2,75 - ±0,88 % ≤1,54 - ≤0,28 % Light pink 1 613-5783
10 - 300 µl 0,1 µl ±3,67 – ±0,88 % <0,66 – <0,17 % zöld 1 613-5425
50 - 1200 µl 1 µl ±3,67 – ±0,88 % <0,64 – <0,17 % kék 1 613-5426
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás Szín M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Kör alakú pipettaállvány, 7 férőhelyes - 1 613-5427
Töltőállvány és adapter kör alakú pipettaállványhoz - 1 613-5428
Pipette charging stand, rotary, for up to 5 electronic multi and single channel pipettes fehér 1 613-5747
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség