Szeretne újra bejelentkezni?
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
H66440.22 H66440.06 H66440.14
2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Formula: C₁₃H₉ClN₂O₃
MW: 276,68
Melting Pt: 119…123 °C
MDL Number: MFCD00792453
CAS Number: 2011-66-7
EINECS: 217-929-4
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség