Szeretne újra bejelentkezni?
3-Bromobenzamide 99%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H64672.22 H64672.14
3-Bromobenzamide 99%
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 200,04
Melting Pt: 156…159 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00017127
CAS Number: 22726-00-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség