Szeretne újra bejelentkezni?
3-Fluoro-2-nitrotoluene ≥96%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H63574.06EA 79800 HUF InStock
H63574.06 H63574.03 H63574.MD
3-Fluoro-2-nitrotoluene ≥96%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13
Melting Pt: 17…18 °C
MDL Number: MFCD08458093
CAS Number: 3013-27-2
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 8,III
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség