Szeretne újra bejelentkezni?
Rendszerkarbantartás miatt szombat 01:00 és hétfő 00:30 között oldalunkon az egyedi árak és termék elérhetősége nem lesznek láthatók. Tájékoztatjuk, hogy az ekkor beérkező rendeléseket csak a karbantartás befejezése után áll módunkban feldolgozni.
Goggles, Toronto
Gyártó: VWR Collection
Toronto
111-1840EA 4790 HUF InStock
111-1840
Goggles, Toronto
Védőszemüvegek
Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
  • PC lens, PVC frame, polyester/rubber headband
  • Fitted with indirect ventilation
  • Opalescent frame prevents light reflection
  • Designed to give optimum fit to all facial contours
  • Comfortably fits over most spectacles
Tanúsítványok: 2016/425/EU, EN 166:2001, ISO 9001:2008; EN 166 3 4 9 BT CE (frame), 1 BT 9 0 (lens)
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség