  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Klónozó pufferek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"61"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   EDTA buffer solution pH 8.0 (0.5 mol/l) for biotechnology, steril
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   EDTA buffer solution pH 8.0 (0.5 mol/l) for biotechnology, steril
UOM:  1 * 100 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   TRIS buffer solution pH 7.8 (2 mol/l) for biotechnology
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   TRIS buffer solution pH 8.8 (1.5 mol/l) for biotechnology
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   TRIS buffer solution pH 8.8 (1.5 mol/l), proteomics grade
UOM:  1 * 500 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   10 mM Tris pH 7,0; 1 mM EDTA
UOM:  1 * 50 ml
Katalógus szám: (J838-1L)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   TRIS buffer solution pH 7.5 (2 mol/l)
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   E112 is 1X, ready to use Tris-EDTA buffer.
1 - 8  of 61
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő