  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
enzyme-buffers
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Enzyme that removes phosphate groups from nucleotides, proteins and alkaloids.
UOM:  1 * 4 l
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   These stable peroxide and diethanolamine substrate buffers produce optimised, reliable and convenient stock solutions for HRP and alkaline phosphatas...
Katalógus szám: (J63878.AK)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   FACTOR XA PROTEASE DIGESTION BUFFER 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   ENZYME STORAGE BUFFER IN TBS AND GLYCERO 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   ENZYME STORAGE BUFFER PBS AND GLYCEROL, 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
1 - 5  of 5