Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-PsbD Rabbit Polyclonal Antibody

Gyártó: Agrisera
D2 protein (PsbD) forms the reaction core of PSII (Photosystem II) as a heterodimer with the D1 protein (PsbA). PsbD is homologous to the D1 protein, with slightly higher molecular mass of about 39,5 kDa. Accumulation of D2 protein is an important step in the assemply of the PSII reaction centre complex.,D2 protein (PsbD) forms the reaction core of PSII (Photosystem II) as a heterodimer with the D1 protein (PsbA). PsbD is homologous to the D1 protein, with slightly higher molecular mass of about 39,5 kDa. Accumulation of D2 protein is an important step in the assemply of the PSII reaction centre complex.

Type: Primary
Antigen: PSBD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, C. reinhardtii, H. vulgare, Oryza sativa, Synechocystis sp. pcc6803, Vigna radiate




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
2 x 50 µl 100 µl AGRIAS06146-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol PSBD
Reactivity H. vulgare, A. thaliana, Synechocystis sp. pcc 6803, C. reinhardtii, Vigna radiata, Oryza sativa
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
Immunogen KLH-comjugated synthetic peptide derived from the C-terminal of known PsbD sequences including Arabidopsis pumila A4QJS8 , Hordeum vulgare P11849, Chlamydomonas reinhardtii P06007, Synechococcus sp. PCC 7002 P20898
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség