Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Simítóhengerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/55/18989355.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
Rendezés:
Katalógus szám: (391-1278)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Lágy gumi bevonatú henger, mellyel az öntapadós zárófólia egyenletesen, gyűrődés és buborék mentesen simítható rá a plate felületére.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (391-0241)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fólia zárólap, nem steril, for: sealing film application
UOM:  1 * 5 DB
Katalógus szám: (731-0461)
Gyártó:  IST Scientific LLP
Leírás:   [EN]HAND ROLLER QUICKSEAL 102MM ROLLER W 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (732-2705)
Gyártó:  NUNC
Leírás:   APPLICATOR FOR SEALING TAPES 1 * 2 DB
UOM:  1 * 2 DB
Katalógus szám: (732-1380)
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Lezáró készülék öntapadós zárófóliához
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  TQC
Leírás:   Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
1 - 8  of 21
  1  2  3  Következő