Szeretne újra bejelentkezni?
Heat resistant gloves, Terry Heavy
Gyártó: Honeywell Safety Products
Terry
Knitted cotton gloves with winged thumb and long cotton cuff. Suitable for mechanical and thermal hazards up to 250 °C.
  • Maximum comfort and added sturdiness are ensured
  • 5-finger gloves for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Cuff helps to protect the forearm from mechanical and thermal hazards
Ideal for handling in glassworks, metallurgy and foundries.
Tanúsítványok: EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Cat. II
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Glove size Szín Hossz M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
One size natúr 360 mm 60 PAIR DALLRQE9607A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Típus Terry Heavy
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Kézspecifikus
Egyszerhasználatos/Többszörhasználatos Többször használható
Kézelő típusa Hosszított
Cuff length 15 cm
EN előírás EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség