Szeretne újra bejelentkezni?
Heat resistant gloves, RGT 1685
Gyártó: Honeywell Safety Products
These knitted cotton terry gloves are ideal for handlings of warm parts in glass industries. They provide protection against contact temperatures until 250 °C.
  • Ribbed at the wrist to ensure a good level of wrist comfort, thus eliminating risks of getting it caught
  • 5-finger glove for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Breathable terry threads provides the glove with better thermal insulation
  • Cotton provides mechanical resistance and insulation
Tanúsítványok: EN 388 (1232), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 PAIR DALLRGT1685_U Unavailable
unavailable Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Mindkét kézen viselhető/Kézspecifikus Kézspecifikus
Kézelő típusa Bélés anyaga
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség