Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-EIF2B5 Mouse Monoclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant EIF2B5.
Type: Primary
Antigen: EIF2B5
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008893-M
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol EIF2B5
Antigen name Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 5 epsilon, 82kDa
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms EIF-2B, LVWM, EIF2Bepsilon, CACH, CLE
Amino acid number 1 to 721
Gene ID 8893
Méret Liquid
Cross adsorption No
Immunogen EIF2B5 (AAH13590.1, 1 a.a. ~ 721 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség